7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201382-250MG
APOSPC201382-250MGEA 42.2 EUR InStock
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193359
Numéro CAS: 945381-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité