5,6-Difluoroindoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201385-100MG PC201385-250MG PC201385-1G
APOSPC201385-100MGEA 58 EUR InStock
APOSPC201385-100MG APOSPC201385-250MG APOSPC201385-1G
5,6-Difluoroindoline 97%
5,6-Difluoroindoline
Formule: C₈H₇F₂N
MW: 155,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075221
Numéro CAS: 954255-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité