4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 719 EUR InStock
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₅F₃
MW: 110,078 g/mol
Point d'ébullition: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262195
Numéro CAS: 1524-26-1
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité