(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210020-1G PC210020-5G
APOSPC210020-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC210020-1G APOSPC210020-5G
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formule: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
MW: 421,819 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101517
Numéro CAS: 411206-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité