Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210021-1G PC210021-5G
APOSPC210021-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC210021-1G APOSPC210021-5G
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Formule: C₆H₄BF₄·N(C₄H₉)₄
MW: 405,364 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101518
Numéro CAS: 1291068-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité