4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC210045-1G PC210045-5G PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC210045-1G APOSPC210045-5G APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847047
Numéro CAS: 357405-75-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité