L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate 80ee
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210068-500MG
APOSPC210068-500MGEA 519 EUR InStock
APOSPC210068-500MG
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate 80ee
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₂H₁₂F₃NO₃
MW: 275.224 g/mol
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127033
Numéro CAS: 1630114-55-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité