8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 741 EUR InStock
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formule: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
MW: 365,565 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28506330
Numéro CAS: 1708126-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité