1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210082-1G PC210082-500MG
APOSPC210082-1GEA 297 EUR InStock
APOSPC210082-1G APOSPC210082-500MG
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₈Cl₂FNO₃
MW: 316,112 g/mol
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28506331
Numéro CAS: 1708126-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité