3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 476 EUR InStock
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28383706
Numéro CAS: 1803603-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité