Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210131-1G PC210131-250MG
APOSPC210131-1GEA 1060 EUR InStock
APOSPC210131-1G APOSPC210131-250MG
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₃H₁₁FO₃
MW: 234,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181239
Numéro CAS: 1093073-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité