4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 467 EUR InStock
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658621
Numéro CAS: 326493-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité