2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4,6-dimethoxybenzaldehyde
PC210139-100MG PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA 1440 EUR InStock
APOSPC210139-100MG APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18906188
Numéro CAS: 214492-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité