N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210144-100MG PC210144-1G PC210144-250MG
APOSPC210144-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC210144-100MG APOSPC210144-1G APOSPC210144-250MG
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
N-(2-Fluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19217349
Numéro CAS: 459-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité