Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formule: C₆F₁₃I
Point d'ébullition: 115 °C
Densité: 2.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082619
Numéro CAS: 102780-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité