Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formule: C₂HBr₂FO₂
MW: 235,835 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (60 mm Hg)
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069082
Numéro CAS: 353-99-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité