3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 244 EUR InStock
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
Point d'ébullition: 233…234 °C
Densité: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094157
Numéro CAS: 351003-38-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité