2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₉BrFN
MW: 218,066 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116317
Numéro CAS: 887268-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité