1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5H-Octafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formule: C₄HF₉O₃S
MW: 300,1 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (400 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778617
Numéro CAS: 104729-49-9
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité