Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dichloro-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 473 EUR InStock
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formule: C₄Cl₂F₄
MW: 194,942 g/mol
Point d'ébullition: 67.1 °C (760 mm Hg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.534 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019268
Numéro CAS: 377-93-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité