1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2548-1G PC2548-5G
APOSPC2548-1GEA 155 EUR InStock
APOSPC2548-1G APOSPC2548-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene
Formule: C₅HBrF₈
MW: 292,953 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784212
Numéro CAS: 885276-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité