2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2552E-250MG
APOSPC2552E-250MGEA 26.1 EUR InStock
APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O
MW: 257,037 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C (0.6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221015
Numéro CAS: 175205-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité