2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27862-100MG PC27862-1G PC27862-250MG
APOSPC27862-100MGEA 800 EUR InStock
APOSPC27862-100MG APOSPC27862-1G APOSPC27862-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Formule: C₁₉H₁₈FNO₄
MW: 343,349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31615633
Numéro CAS: 1690528-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité