1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 180 EUR InStock
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09295390
Numéro CAS: 923701-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité