4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
PC28109-5G
APOSPC28109-5GEA 180 EUR InStock
APOSPC28109-5G
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MW: 276,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100093
Numéro CAS: 54672-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité