3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28229-1G PC28229-5G
APOSPC28229-1GEA 224 EUR InStock
APOSPC28229-1G APOSPC28229-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine 95%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06199355
Numéro CAS: 81465-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité