5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28236-100MG PC28236-1G
APOSPC28236-100MGEA 219 EUR InStock
APOSPC28236-100MG APOSPC28236-1G
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₄H₅FN₄
MW: 128,108 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18377712
Numéro CAS: 155-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité