6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC28238-5G
APOSPC28238-5GEA 140 EUR InStock
APOSPC28238-5G
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Formule: C₁₁H₁₂BrFN₂
MW: 271,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660227
Numéro CAS: 1231930-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité