4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28246-1G PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA 281 EUR InStock
APOSPC28246-1G APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010388
Numéro CAS: 1065093-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité