Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₈BrF₃O₄
MW: 353,089 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31793558
Numéro CAS: 2379918-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité