4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 578 EUR InStock
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
MW: 260,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31616619
Numéro CAS: 119610-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité