3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28275-1G PC28275-250MG
APOSPC28275-1GEA 731 EUR InStock
APOSPC28275-1G APOSPC28275-250MG
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Formule: C₇H₅ClF₃N₃O
MW: 239,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231716
Numéro CAS: 303997-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité