2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 128 EUR InStock
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061141
Numéro CAS: 236754-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité