3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Point de fusion: 100…101 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784302
Numéro CAS: 38470-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité