3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC29356-1G PC29356-250MG
APOSPC29356-1GEA 812 EUR InStock
APOSPC29356-1G APOSPC29356-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
MW: 271,459 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066743
Numéro CAS: 1849390-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité