6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 137 EUR InStock
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265,03 g/mol
Point de fusion: 235…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741395
Numéro CAS: 914637-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité