3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300010-1G PC300010-100MG PC300010-250MG PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA 778 EUR InStock
APOSPC300010-1G APOSPC300010-100MG APOSPC300010-250MG APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MW: 276,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154809
Numéro CAS: 1980040-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité