3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 433 EUR InStock
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265,03 g/mol
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22551931
Numéro CAS: 1263061-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité