4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300521-1G PC300521-5G
APOSPC300521-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC300521-1G APOSPC300521-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₈H₆FN₃O
MW: 179,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053874
Numéro CAS: 80240-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité