L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300582-1G
APOSPC300582-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC300582-1G
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇Cl₂F₃N₂O₂
MW: 327.087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168289
Numéro CAS: 1355171-49-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité