L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300603-1G
APOSPC300603-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC300603-1G
Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₁F₃N₂O₂
MW: 330.345 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194592
Numéro CAS: 1308645-62-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité