2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300604-1G PC300604-5G
APOSPC300604-1GEA 186 EUR InStock
APOSPC300604-1G APOSPC300604-5G
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04108480
Numéro CAS: 82097-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité