3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300634-1G PC300634-10G PC300634-5G
APOSPC300634-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC300634-1G APOSPC300634-10G APOSPC300634-5G
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₄O₂
MW: 318,295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664937
Numéro CAS: 874802-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité