2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300638-1G PC300638-5G
APOSPC300638-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC300638-1G APOSPC300638-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₈H₅F₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756232
Numéro CAS: 1227955-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité