tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300641-1G PC300641-10G PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA 288 EUR InStock
APOSPC300641-1G APOSPC300641-10G APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
MW: 403,286 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615818
Numéro CAS: 1227955-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité