1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300645-1G PC300645-10G PC300645-5G
APOSPC300645-1GEA 193 EUR InStock
APOSPC300645-1G APOSPC300645-10G APOSPC300645-5G
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
MW: 282,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115019
Numéro CAS: 874782-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité