1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300646-1G PC300646-10G PC300646-5G
APOSPC300646-1GEA 193 EUR InStock
APOSPC300646-1G APOSPC300646-10G APOSPC300646-5G
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
MW: 282,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846259
Numéro CAS: 1227954-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité