2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300648-1G PC300648-10G PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA 193 EUR InStock
APOSPC300648-1G APOSPC300648-10G APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formule: C₁₂H₇F₃N₂O₂
MW: 268,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846261
Numéro CAS: 1227954-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité