2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300656-5G
APOSPC300656-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC300656-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20730951
Numéro CAS: 1227957-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité