2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,127 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176794
Numéro CAS: 1193721-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité